Läs mer
5-jod-2'-deoxicytidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398899 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398899 5 g 5g
11388899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398899 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210206205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16880.00 SEK
    16077.63 SEK / 5g
    Save 802.37 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 611-53-0
Molekylformel C9H12IN3O4
Molekylvikt (g/mol) 353.12
MDL-nummer MFCD00038063
InChI-nyckel WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
PubChem CID 65050
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-jod-1,2-dihydropyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2'-Deoxycytidine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 353.1
Fysisk form Fast