Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-jod-2'-deoxiuridin, 98 %
Produktkod. 11444563
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444563 1 g 1g
11454563 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444563 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11542.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.07 SEK
    638.65 SEK / 1g
    Save 72.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-42-2
Molekylformel C9H11IN2O5
Molekylvikt (g/mol) 354.10
MDL-nummer MFCD00134656
InChI-nyckel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-jodpyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Smältpunkt ∼190°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 30397
Känslighet Light sensitive
Merck Index 144891
Formel vikt 354.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.