Läs mer
5-jod-2'-deoxiuridin,∼ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483040 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483040 25 g 25g
11463040 1 g 1g
11473040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483040 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210035725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18095.00 SEK
    17234.37 SEK / 25g
    Save 860.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
5-jod-2'-deoxiuridin (5-IUdR; IdUrd) är en pyrimidinanalog (halogenerad tymidin) som har antiviral aktivitet mot vacciniavirus (ortopoxvirus); IdUrd används som radiosensibilisator i humana cancerstudier
Kemiska identifierare
CAS 54-42-2
Molekylformel C9H11IN2O5
Molekylvikt (g/mol) 354.10
MDL-nummer MFCD00134656
InChI-nyckel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-jodpyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2'-Deoxyuridine
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∼99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 354.1
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine