Läs mer
5-jod-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453040 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453040 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11453040 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100357.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 250mg
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Aktiv mot vacciniavirus (ortopoxvirus). 5-jod-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals är en pyrimidinanalog (halogenerad tymidin) som konkurrerar med tymidin om inkorporering i DNA från replikerande celler. Denna inkorporering resulterar i radiokänslighet
Specifikationer
CAS 54-42-2
Smältpunkt 196 °C till 197 °C (litteratur)
Densitet 2,148 g/cm3 (bokstavlig)
Molekylformel C9H11IN2O5
MDL-nummer MFCD00134656
Kvantitet 250 mg
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
Löslighetsinformation Löslighet vid 25 °C i mg/ml: 2,0 i vatten; 2,0 i 0,2N HCl; 74,0 i 0,2N NaOH; 4,4 i metanol; 2,6 i alkali; 0,014 i eter; 0,003 i kloroform; 1,6 i aceton; 1,8 i etylacetat; 5,7 i dioxan.
InChI-nyckel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-jodpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 354.10
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
Formel vikt 354.1
Procent renhet ∼99 % av HPLC
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine