Learn More
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde, 97%
Product Code. 15462729
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15462729 5 g 5g
15452729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15462729 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66320.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42298-41-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42298-41-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.05
MDL-nummer MFCD04128999
InChI-nyckel PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem1445, acmc-20am2z, benzaldehyde,5-iodo-2-methoxy, 5-iodo-2-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262240
IUPAC-namn 5-jod-2-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(I)C=C1C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 140°C to 146°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 262.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.