Läs mer
5-Iodo-2-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11935231 5 g 5g
11925231 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442430050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 83863-33-6
Molekylformel C7H8IN
Molekylvikt (g/mol) 233.05
MDL-nummer MFCD00051531
InChI-nyckel IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-iodotoluene, 5-iodo-o-toluidine, 5-iodo-2-methyl-phenylamine, benzenamine, 5-iodo-2-methyl, benzenamine,5-iodo-2-methyl, 5-iodo-2-methyl-aniline, 5-iodo-2-methylbenzenamine, 5-iodo-2-methylphenylamine, 2-methyl-5-iodoaniline, #
PubChem CID 522802
IUPAC-namn 5-iodo-2-methylaniline
LEDER CC1=CC=C(I)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2-methylaniline
Smältpunkt 48°C to 50°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.05
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodo-2-methylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.