Läs mer
5-jod-2-fenoxipyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10503002
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10503002 10 g 10g
10304282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10503002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19611EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 352018-92-9
Molekylformel C11H8INO
Molekylvikt (g/mol) 297.095
MDL-nummer MFCD02681952
InChI-nyckel JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
IUPAC-namn 5-jod-2-fenoxipyridin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2-phenoxypyridine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 297.09
Procent renhet 95%