Läs mer
5-jod-2-pyrrolidin-1ylpyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10361130
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10361130 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10361130 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00164DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine
CAS 494771-62-9
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H11IN2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-iodo-2-pyrrolidin-1-yl pyridine, 5-iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine, 5-iodo-2-1-pyrrolidinyl pyridine, acmc-1aqgd, 5-iodo-2-1-pyrrolidino pyridine
InChI-nyckel PAGIQNSDEQQUIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)I
IUPAC-namn 5-jod-2-pyrrolidin-1-ylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 274.105
PubChem CID 21914402
Formel vikt 274.1
Procent renhet 97%