Läs mer
5-jod-3-metyl-2-(2,2,2-trimetylacetamido)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457725 250 mg 250mg
11392979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27790.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 677327-29-6
Molekylformel C11H15IN2O
Molekylvikt (g/mol) 318.16
MDL-nummer MFCD04218302
InChI-nyckel LRQWADXLVLGBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodo-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 5-iodo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, 5-iodo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodanyl-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propanamide
PubChem CID 977179
IUPAC-namn N-(5-jod-3-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetylpropanamid
LEDER CC1=CC(I)=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Smältpunkt 141 °C till 144 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 318.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.