Läs mer
5-jod-m-xylen, 97 %
Catalog No. 11498337
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Packungsgröße
11498337 10 g 10g
11408347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11498337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18413.09
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232,06 g/mol
1-jod-3,5-dimetylbensen (5-jod-m-xylen) är lämplig för användning vid syntes av N-(3,5-xylyl)-N-etylanilin, en arylamin. Den används också i följande studier; α-Arylering av ketoner, Kopparkatalyserad N-arylering av imidazoler, Cyanering av 5-jod-m-xylen för att bilda 3,5-dimetylbensonitril, syntes av 1,3-dimetyl-5-fenoxibensen genom nano-CuFe2O4-katalyserad phenol-kattering av CO med CuBr-a-katylering. 1-jod-3,5-dimetylbensen för att bilda N-Allyl-3,5-dimetylbensenamin, kopparkatalyserad CS-bindningsbildning mellan 5-jod-m-xylen och tiofenol. Det används också som ett utgångsmaterial vid syntesen av bifenyl-3,3',5,5'-tetrakarboxylsyra, radikalbromering av 5-jod-m-xylen med N-bromsuccinimid för att bilda 1,3-bis(brommetyl)-5-jodbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-jod-3,5-dimetylbensen (5-jod-m-xylen) är lämplig för användning vid syntes av N-(3,5-xylyl)-N-etylanilin, en arylamin. Den används också i följande studier; α-Arylering av ketoner, Kopparkatalyserad N-arylering av imidazoler, Cyanering av 5-jod-m-xylen för att bilda 3,5-dimetylbensonitril, syntes av 1,3-dimetyl-5-fenoxibensen genom nano-CuFe2O4-katalyserad phenol-kattering av CO med CuBr-a-katylering. 1-jod-3,5-dimetylbensen för att bilda N-Allyl-3,5-dimetylbensenamin, kopparkatalyserad CS-bindningsbildning mellan 5-jod-m-xylen och tiofenol. Det används också som ett utgångsmaterial vid syntesen av bifenyl-3,3',5,5'-tetrakarboxylsyra, radikalbromering av 5-jod-m-xylen med N-bromsuccinimid för att bilda 1,3-bis(brommetyl)-5-jodbensen.
Löslighet Svårlöslig (0,014
g/L) (25 °C), Beräkn.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22445-41-6
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.06
MDL-nummer MFCD00060659
InChI-nyckel ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC-namn 1-jod-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-m-xylene
Densitet 1.61
Kvantitet 10 g
Brytningsindex 1.595
Beilstein 2039353
Kokpunkt 229 °C
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,014 g/L) (25 °C), kalkyl.
Formel vikt 232.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.