Läs mer
5-jod-m-xylen, 99 %
Produktkod. 10616491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616491 25 mL Glasflaska 25ml
10511082 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309250250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22445-41-6
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.06
MDL-nummer MFCD00060659
InChI-nyckel ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC-namn 1-jod-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodo-m-xylene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
Färg Gult
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Kvantitet 25 mL
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.5930 to 1.595
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Kokpunkt 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Formel vikt 232.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.