Läs mer
5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1193570-17-0 |
| Molekylformel | C18H17IN4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17IN4/c19-16-13-22-18(21-12-15-9-5-2-6-10-15)23-17(16)20-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H2,20,21,22,23) |
| LEDER | IC1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | N2,N4-dibenzyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.26 |
| Formel vikt | 416.05 |