Läs mer
5-jodocytidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodocytidine |
| CAS | 1147-23-5 |
| Molekylformel | C9 H12 I N3 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cytidine, 5-iodo-, 5-Iodocytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12IN3O5/c10-3-1-13(9(17)12-7(3)11)8-6(16)5(15)4(2-14)18-8/h1,4-6,8,14-16H,2H2,(H2,11,12,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-jodopyrimidin-2-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.11 |
| Formel vikt | 368.9822 |