Läs mer
5-jodonindol, 95 %
Produktkod. 11986721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11986721 5 g 5g
11996721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441590050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 16066-91-4 | C8H6TUM | 243,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16066-91-4
Molekylformel C8H6IN
Molekylvikt (g/mol) 243.04
InChI-nyckel TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
PubChem CID 2782313
IUPAC-namn 5-jod-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodoindole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95°C to 99°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Solid or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodoindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.