Läs mer
5-Jodonindol, 98 %
Produktkod. 11449077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449077 5 g 5g
11459077 25 g 25g
11469077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20638.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16066-91-4 | C8H6In | 243,047 g/mol
5-jodoindol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Det används som utgångsmaterial i syntesen av 5-(α -fluorvinyl)-N-tosylindol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-jodoindol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Det används som utgångsmaterial i syntesen av 5-(α -fluorvinyl)-N-tosylindol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16066-91-4
Molekylformel C8H6IN
Molekylvikt (g/mol) 243.047
MDL-nummer MFCD00220065
InChI-nyckel TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
PubChem CID 2782313
IUPAC-namn 5-jod-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodoindole
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 243.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.