Läs mer
5-Iodosalicylic Acid 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10272652 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10272652 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10272652 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodosalicylic acid
Namnnotering 97%
CAS 119-30-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196°C to 201°C
Färg Beige to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H5IO3
MDL-nummer MFCD00002458
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 112
Synonym 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
InChI-nyckel SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 264.018
PubChem CID 8388
Formel vikt 264.01
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodosalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.