Läs mer
5-Iodosalicylic acid, 97%
Produktkod. 11499197
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499197 500 g 500g
11479197 25 g 25g
11489197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21291.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-30-2 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
2-hydroxi-5-jodbensoesyra är ett reagens i olika organiska kemiska reaktioner som leder till farmaceutiska föreningar. Det är involverat i syntesen av märkta bensamidanaloger för tumöravbildning såväl som syntesen av färgämnet, Congo Red, för biologiska analyser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-hydroxi-5-jodbensoesyra är ett reagens i olika organiska kemiska reaktioner som leder till farmaceutiska föreningar. Det är involverat i syntesen av märkta bensamidanaloger för tumöravbildning såväl som syntesen av färgämnet, Congo Red, för biologiska analyser.
Löslighet Lösligheten i
metanol är nästan transparent.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-30-2
Molekylformel C7H5IO3
Molekylvikt (g/mol) 264.018
MDL-nummer MFCD00002458
InChI-nyckel SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
PubChem CID 8388
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodosalicylic acid
Smältpunkt 194°C to 199°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2090443
Formel vikt 264.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.