Läs mer
Tocris Bioscience™ 5-Iodotubercidin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18054072
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18054072 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18054072 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1745/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00 SEK
    2151.45 SEK / 1mg
    Save 123.55 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent adenosine kinase inhibitor; also inhibits nucleoside transporters and a range of other kinases
Potent adenosine kinase inhibitor (IC50 = 26 nM). Also nucleoside transporter inhibitor (IC50 values are < 25 nM, 7 μM and 15 μM for inhibition of [3H]adenosine, [3H]uridine and [3H]formycin B uptake respectively). Strongly stimulates glycogen synthesis in hepatocytes via activation of glycogen synthase. Also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2 and PKC (IC50 values are 0.4, 3.5, 5-10, 5-10, 10.9 and 27.7 μM respectively). Decreases hippocampal DNA methylation through adenosine kinase inhibition in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodotubercidin
CAS 24386-93-4
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C11H13IN4O4
Formel vikt 392.15
Renhet 97%
Molekylvikt (g/mol) 392.15