Läs mer
5-Iodotubercidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodotubercidin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13IN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 391.9981 |