Läs mer
5-Iodotubercidin, TRC
Produktkod. 30406606
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406606 25 mg
30394652 1 mg
30394238 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI72500025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24386-93-4
Molekylformel C11 H13 I N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 392.15
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-5-jodopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymetyl)oxolane-3,4-diol
LEDER Nc1ncnc2c1c(I)cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodotubercidin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13IN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formel vikt 391.9981