Läs mer
5-Iodouracil, 97%
Produktkod. 11345249
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345249 50 g 50g
11335249 10 g 10g
11355249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18994.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
Det används som mellanprodukt. Det har en antitumöraktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den används som mellanliggande. Det har en antitumöraktivitet.
Löslighet
Mycket svag grumlighet i NH3aq. Löslig i 1M NaOH.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-07-1
Molekylformel C4H3IN2O2
Molekylvikt (g/mol) 237.98
MDL-nummer MFCD00006020
InChI-nyckel KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 69672
ChEBI CHEBI:43636
IUPAC-namn 5-jod-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER IC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodouracil
Smältpunkt 274°C to 276°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 4891
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Very faint turbidity in NH3aq. Soluble in 1M NaOH.
Formel vikt 237.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.