Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-joduracil, 99 %
Produktkod. 10563781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10563781 10 g Glasflaska 10g
10453035 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563781 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228160100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-07-1
Molekylformel C4H3IN2O2
Molekylvikt (g/mol) 237.98
MDL-nummer MFCD00006020
InChI-nyckel KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 69672
ChEBI CHEBI:43636
IUPAC-namn 5-jod-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER IC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodouracil
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 270.0°C to 274.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 237.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Iodouracil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.