Läs mer
5-Iodouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodouracil |
| CAS | 696-07-1 |
| Molekylformel | C4H3IN2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Iodo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Iodo-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Iodo-2,4-pyrimidinedione, 5-Iodopyrimidine-2,4-diol, 5-Iodouracil, NSC 57848 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| LEDER | IC1=CNC(=O)NC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.98 |
| Formel vikt | 237.9239 |