Läs mer
5-Jodoridin, 96 %
Produktkod. 15414669
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414669 5 g 5g
15404669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62259.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1024-99-3 | C9H11IN2O6 | 370,099 g/mol
5-joduridin har visat sig förstärka effekten av gammastrålning i hamsterceller. Det används som katalytiskt medel, petrokemiskt tillsatsmedel, som används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-joduridin har visat sig förstärka effekten av gammastrålning i hamsterceller. Det används som katalytiskt medel, petrokemiskt tillsatsmedel, som används i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1024-99-3
Molekylformel C9H11IN2O6
Molekylvikt (g/mol) 370.099
MDL-nummer MFCD00006532
InChI-nyckel RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
Synonym 5-iodouridine, uridine, 5-iodo, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-uridine, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodo-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5-i-uridine, 2,4-dihydroxy-5-iodo-1-beta-d-ribofuranosylpyrimidine, ksc179a6b, uridine, 5-iodo-8ci 9ci
PubChem CID 1268108
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-jodpyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodouridine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 33665
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 370.1
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.