Läs mer
5-Iodovanillic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodovanillic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO4/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,10H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 293.9389 |