Läs mer
5-Iodovanillin, TRC
Produktkod. 30390186
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30390186 5 g
1 options
Produktkod. 30390186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6855105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Iodovanillin
CAS 5438-36-8
Molekylformel C8H7IO3
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678
InChI formel InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
LEDER COc1cc(C=O)cc(I)c1O
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-jod-5-metoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 278.04
Formel vikt 277.944