Läs mer
5-Iodovanillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Iodovanillin |
| CAS | 5438-36-8 |
| Molekylformel | C8H7IO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(C=O)cc(I)c1O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-jod-5-metoxibensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.04 |
| Formel vikt | 277.944 |