Läs mer
5-Isobutyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Isobutyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 222729-55-7 |
| Molekylformel | C8H11N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(2-Methylpropyl)-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-4(2)3-5-7(11(14)15)6(8(12)13)10-9-5/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)Cc1[nH]nc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-(2-methylpropyl)-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vikt | 213.075 |