Läs mer
5-isocyanato-1-metyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10522334
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522334 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10136733 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41406CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-16-8
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.19
MDL-nummer MFCD09702358
InChI-nyckel RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229489
LEDER CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
IUPAC-namn 5-isocyanato-1-metylindol
Formel vikt 172.19
Procent renhet 97%