Läs mer
5-(isocyanatometyl)-1,3-bensodioxol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10600904 1 g 1g
10247723 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50806DA
Kemiska identifierare
CAS 71217-46-4
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.159
MDL-nummer MFCD08435909
InChI-nyckel RIUNOJGBBOBVDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-isocyanatomethyl, 1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl, 3,4-methylenedioxy benzyl isocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isocyanate, 5-isocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-ylmethanisocyanate
PubChem CID 15932354
IUPAC-namn 5-(isocyanatometyl)-1,3-bensodioxol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%