Läs mer
5-Isopropyl-2'-deoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Isopropyl-2'-Deoxyuridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O5/c1-6(2)7-4-14(12(18)13-11(7)17)10-3-8(16)9(5-15)19-10/h4,6,8-10,15-16H,3,5H2,1-2H3,(H,13,17,18)/t8-,9+,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 270.1216 |