Läs mer
5-isopropyl-2-metoxybensen-1-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 88059-65-8 |
| Molekylformel | C10H13O3SCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO3S/c1-7(2)8-4-5-9(14-3)10(6-8)15(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1S(=O)(=O)Cl)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-metoxi-5-propan-2-ylbenzensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.72 |
| Formel vikt | 248.0274 |