Läs mer
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 383135-03-3 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(1-methylethyl)benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)9-4-5-11(15-3)10(6-9)7-12(13)14/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC(C(C)C)=CC=C1OC |
| IUPAC-namn | 2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.11 |