Läs mer
5-Isopropyl-3[4-(4-aminobenzyl)phenyl]hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Isopropyl-3[4-(4-aminobenzyl)phenyl]hydantoin |
| CAS | 264285-90-7 |
| Molekylformel | C19 H21 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[4-[(4-Aminophenyl)methyl]phenyl]-5-(1-methylethyl)-2,4-imidazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3O2/c1-12(2)17-18(23)22(19(24)21-17)16-9-5-14(6-10-16)11-13-3-7-15(20)8-4-13/h3-10,12,17H,11,20H2,1-2H3,(H,21,24) |
| LEDER | CC(C)C1NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cc3ccc(N)cc3)cc2 |
| IUPAC-namn | 3-[4-[(4-aminophenyl)methyl]phenyl]-5-propan-2-ylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.389 |
| Formel vikt | 323.163 |