Läs mer
5-Isopropyl-m-xylene (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Isopropyl-m-xylene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16/c1-8(2)11-6-9(3)5-10(4)7-11/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vikt | 148.1252 |