Läs mer
5-isoxazol-5-yltiofen-2-sulfonylklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10664575
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10664575 5 g 5g
10157712 250 mg 250mg
10167712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10664575 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16003DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 551930-53-1
Molekylformel C7H4ClNO3S2
Molekylvikt (g/mol) 249.68
InChI-nyckel SSGKBJJYLTYNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, 5-1,2-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-isoxazol-5-yl 2-thienyl sulfone, ssgkbjjyltynqd-uhfffaoysa-n, 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonoyl chloride, 5-5-isoxazolyl thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795330
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 249.7
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk