Läs mer
5-Keto-D-glukonsyrakaliumsalt, 98 %
Produktkod. 15438479
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438479 5 g 5g
15428479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66916.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3816.88 SEK
    3426.65 SEK / 5g
    Save 390.23 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5447-60-9 | C6H10KO7 | 233,237 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Lösligt
i vatten 50mg/ml
Anmärkningar
°Förvaras vid -20 C. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C6H10KO7
Molekylvikt (g/mol) 233.237
MDL-nummer MFCD00069562
InChI-nyckel BJBNFUCYWPVFKM-YMDUGQBDSA-N
Synonym potassium 5-ketogluconate
PubChem CID 131855000
IUPAC-namn kalium;(2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxi-5-oxohexansyra
LEDER C(C(=O)C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[K]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water 50mg/ml
Formel vikt 232.23
Procent renhet 0.98
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.