Läs mer
5-Keto-D-gluconic Acid, TRC
Produktkod. 30396857
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396857 50 mg
30406105 200 mg
30397153 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30396857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK19131550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5287-64-9
Molekylformel C6H10O7
Molekylvikt (g/mol) 194.14
Synonym D-xylo-5-Hexulosonic acid, 5-Oxo-D-gluconic acid, 5-Keto-D-gluconic acid, 5-keto-D-Gluconic acid
IUPAC-namn (2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexanoic acid
LEDER OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Keto-D-gluconic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13)/t3-,4+,5-/m1/s1
Formel vikt 194.0427