Läs mer
5-Ketotilidine (Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate), Mikromol™
Beskrivning
5-Ketotilidine (Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Keto-Tilidine |
| CAS | 2732673-20-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Keto-Tilidine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Ketotilidine, Ethyl (1RS,2SR)-2-(Dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate, Ethyl (1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate, Ethyl rel-(1R,6S)-6-(dimethylamino)-3-oxo-3,6-dihydro-[1,1'-biphenyl]-1(2H)-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-4-21-16(20)17(13-8-6-5-7-9-13)12-14(19)10-11-15(17)18(2)3/h5-11,15H,4,12H2,1-3H3/t15-,17+/m0/s1 |
| LEDER | C(OCC)(=O)[C@@]1([C@@H](N(C)C)C=CC(=O)C1)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | ethyl (1R,2S)-2-(dimethylamino)-5-oxo-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Visa mer |