Läs mer
Hamilton™ 5μ L 600-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17814242
:
Nålmätare: 22s G, Point Style: 2, Anslutningstyp: RN
Produktkod. 17814242
Brand: Hamilton™ CAL87958
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
600-serien Microliter Sprutorna är en halvslagsversion av de ursprungliga sprutorna i 700-serien.
  • Denna serie av Microliter sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 5μ L.
  • 600-serien används ofta i applikationer som kräver enhandsmanövrering på grund av den korta slaglängden och den förstärkta kolven.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,0189 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,260 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.480 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.60 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.711 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 65 RN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar