Läs mer
Heinz Herenz 5 L Aqua Dest
Produktkod. 30158515
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
30158515 5 l
1 options
Produktkod. 30158515 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1133776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.90 SEK
    52.77 SEK / Paket med 1
    Save 28.13 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
5 L Aqua Dest behållare.
  • Enkel demineraliserad
  • För användning i laboratorier, skönhetssalonger, fotostudior, hushåll och trädgårdsarbete.
  • Mikrofiltrerad för användning för farmaceutiska, kemiska och tekniska tillämpningar
Specifikationer
Produkttyp Cleaner
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Kvantitet 5 l
Storlek 5 L behållare