Läs mer
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor bastillbehörskit
Produktkod. 31751206 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31751206 5 L
1 options
Produktkod. 31751206 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F1102752001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
DynaDrive bioreaktorbastillbehörskit kompatibelt med HyPerforma G3Lab-kontroller. Inkluderar motoradapter, ventilationsfiltervärmare, våg och systemanslutningar som krävs för att driva en 5 L DynaDrive engångsbioreaktor i bioprocessapplikationer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L Bioreactor Base Accessory Kit, F110-2752-001, tillhandahåller den nödvändiga hårdvaran och systemanslutningarna som krävs för att driva en 5 L DynaDrive™ engångsbehållare Bioreactor (BPC) i uppströms bioprocessapplikationer. Designat för kompatibilitet med Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess-kontroller, möjliggör detta kit effektiv installation och standardiserad drift av laboratoriesystem DynaDrive .
Kitet inkluderar motoradapter, ventilationsfiltervärmare, våg och nödvändiga systemanslutningskomponenter. När F110-2752-001-kitet kombineras med rätt DynaDrive™ 5 L bioreaktorkärl och BPC, bidrar det till att säkerställa konsekvent prestanda och strömlinjeformade arbetsflöden under processutveckling.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Inkluderar kärnkomponenter som krävs för att stödja drift av en 5 L DynaDrive engångsbioreaktorbehållare
  • Designad för att integreras med G3Lab-baserade kontrollarkitekturer för standardiserad bioprocessbehandling i laboratorieskala
  • Ventilationsfiltervärmare och våg stödjer effektiv avgashantering och noggrann volymspårning under drift
  • Stöder skalbara processutvecklingsarbetsflöden som är förenliga med större DynaDrive bioreaktorsystem
Typiska tillämpningar
  • Utveckling och optimering av processer uppströms
  • Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
  • Media- och feedscreening
  • Frötåg och N-1-processutveckling
  • Laboratorier som implementerar bänkskaliga DynaDrive engångsbioreaktorer
Produktdetaljer (höjdpunkter)
  • Produkttyp: Bioreactor bastillbehörssats
  • Kompatibel bioreaktorstorlek: DynaDrive™ 5 L engångsanvändning Bioreactor
  • Kontrollerkompatibilitet: HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controller
  • Inkluderar: Motoradapter, ventilationsfiltervärmare, våg och nödvändiga systemanslutningar
  • Användning: Bänkskala engångsbioprocessapplikationer
Designad DynaDrive för ekosystemet
F110-2752-001 bastillbehörskitet är en del av Thermo Scientific™ DynaDrive™ Single-Use-plattformen Bioreactor och stödjer standardiserade, skalbara arbetsflöden uppströms för processutveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Typ Tillbehörskit