Läs mer
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Bioprocess-förbrukningsbar (BPC) Pucksensor-version
Produktkod. 31751209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31751209 5 L
1 options
Produktkod. 31751209 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PROSUT00180I
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
DynaDrive Bioprocessbehållare (BPC) konfigurerad för pucksensorer. Kompatibel med 5 L DynaDrive engångsbioreaktorstativ konfigurerade för pucksensorer. Stöder arbetsvolymer från 1 L till 5 l. Fabriksbestrålad för snabb installation och pålitlig bioprocessprestanda. Inte för användning i cGMP-miljöer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L BioProcess Container (BPC), PROSUT00180-I, är en förbestrålad, engångsbioreaktorbehållare utformad för processutveckling uppströms och nedskalningsmodellering. Med integrerad pucksensorteknik för pH- och löst syre (DO)-mätning BPC möjliggör detta snabb installation, kontroll och skalbarhet vid skalning till den större DynaDrive reaktorfamiljen.
Tillverkad med Thermo Scientific™ Aegis™ 5–14 bioprocessfilm och integrerad drivlina med flera impellerar DynaDrive , levererar PROSUT00180-I BPC effektiv blandning, robust gasöverföringskapacitet och processprestanda anpassad till hela DynaDrive plattformen från bänkskala till 5 000 liters arbetsvolym.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Blandning, upppumpning och geometriprinciper för större DynaDrive bioreaktorer för säker uppskalning till DynaDrive familj
  • Flexibelt 5:1 vändförhållande (1 –5 L)
  • Kuboiddesign med naturliga vätskeförskjutningseffekter
  • Integrerad sensorpuck för pH- och DO-mätningar
  • Flerimpellerdrivlina och förbättrad borrat hål-sparger (DHS) stödjer högcelltäthetskulturer med effektiv DO- och CO2-kontroll
  • Gamma-bestrålad engångsanvändning BPC eliminerar behovet av autoklavering, vilket minskar omsättningstiden och risken för kontaminering jämfört med traditionella glasbioreaktorer
  • Standarddesign med perfusionsförmåga för matade batcher &
Typiska tillämpningar
  • Utveckling och optimering av processer uppströms
  • Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
  • Media- och feedscreening
  • Frötåg och N-1-processutveckling
  • Övergång från glasbänksbioreaktorer till engångssystem
Produktspecifikationer (höjdpunkter)
  • Arbetsvolym: 1 –5 L (5:1 vändningsförhållande)
  • Film: Thermo Scientific Aegis 5-14 bioprocessfilm
  • Omrörning: Integrerad DynaDrive drivlina med flera impeller
  • Sparging: Förbättrad borrad hål-sparger för effektiv syreöverföring och CO2-avlägsning samt öppen rör-sparger
  • Sensorer: Integrerad pH- och DO-sensorpuck
  • Sterilisering: Gamma-bestrålad, engångsanvändning, färdig att installera
  • Kompatibel med 5 L DynaDrive engångsbioreaktorstativ konfigurerade för pucksensor (DDB0005.1020)
  • Kompatibel med 5L DynaDrive Puck Sensor Probe Kit (F110-2751-001)
Designad DynaDrive för ekosystemet
PROSUT00180-I BPC är en del av Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-plattformen Bioreactor och erbjuder en direkt och konsekvent skalbarhetsväg från bänkskaleutveckling till kommersiell tillverkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material LLDPE