Läs mer
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Bioprocess-förbrukningsbar (BPC) Traditionell probsensorversion
Produktkod. 31751205 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31751205 5 L
1 options
Produktkod. 31751205 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PROSUT00181I
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
DynaDrive Bioprocessbehållare (BPC) konfigurerad för traditionella probsensorer. Kompatibel med 5 L DynaDrive bioreaktorstativ med traditionell probkonfiguration. Stöder arbetsvolymer från 1 L till 5 l. Fabriksbestrålad för snabb installation och pålitlig bioprocess. Inte för användning i cGMP-miljöer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L BioProcess Container (BPC), PROSUT00181-I, är en förbestrålad, engångsbioreaktorbehållare utformad för uppströms processutveckling och nedskalningsmodellering. Utrustad med en traditionell engångs-pH-prob och en löst syre (DO) problock, ger detta BPC flexibilitet för laboratorier som föredrar traditionella probesensorer samtidigt som skalbarheten bibehålls över hela DynaDrive reaktorfamiljen.
Tillverkad med Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 bioprocessfilm och integrerad drivlina med flera impellerar DynaDrive , levererar PROSUT00181-I BPC effektiv blandning, robust gasöverföring och processprestanda anpassad till hela DynaDrive plattformen från bänkskala till 5 000 liters arbetsvolym.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Blandning, upppumpning och geometriprinciper för större DynaDrive bioreaktorer för säker uppskalning till DynaDrive familj
  • Flexibelt 5:1 vändförhållande (1 –5 L)
  • Kuboiddesign med naturliga vätskeförskjutningseffekter
  • Konfigurerad med en traditionell engångs pH-sond och en löst syre (DO) problock
  • Flerimpellerdrivlina och förbättrad borrat hål-sparger (DHS) stödjer högcelltäthetskulturer med effektiv DO- och CO2-kontroll
  • Gamma-bestrålad engångsanvändning BPC eliminerar behovet av autoklavering, vilket minskar omsättningstiden och risken för kontaminering jämfört med traditionella glasbioreaktorer
  • Standarddesign med perfusionsförmåga för matade batcher &
Typiska tillämpningar
  • Utveckling och optimering av processer uppströms
  • Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
  • Media- och feedscreening
  • Frötåg och N-1-processutveckling
  • Övergång från glasbänksbioreaktorer till engångssystem
Produktspecifikationer (höjdpunkter)
  • Arbetsvolym: 1 –5 L (5:1 vändningsförhållande)
  • Film: Thermo Scientific Aegis 5-14 bioprocessfilm
  • Omröring: Drivlina med flera impeller
  • Sparging: Förbättrad borrad hål-sparger för effektiv syreöverföring och CO2-avlägsning samt öppen rör-sparger
  • Sensorer: Inbyggd engångs Hamilton pH-effekt och Hamilton DO-problock (traditionella probsensorer)
  • Sterilisering: Gamma-bestrålad, engångsanvändning, färdig att installera
  • Kompatibel med 5 L DynaDrive engångsbioreaktorstativ konfigurerade för traditionella sensorer (DDB0005.1021)
  • Kompatibel med 5L DynaDrive traditionellt sensorprobkit (F110-2759-001)
Designad DynaDrive för ekosystemet
PROSUT00181-I BPC är en del av Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-plattformen Bioreactor och erbjuder en direkt och konsekvent skalbarhetsväg från bänkskala till storskalig tillverkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material LLDPE