Läs mer
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Probe Kit Puck-version
Produktkod. 31751204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31751204 5 L
1 options
Produktkod. 31751204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F1102751001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
DynaDrive Bioreaktorpuck-sensor-probe-kit. Kompatibel med G3Lab-kontroller och 5 L DynaDrive bioreaktorstativ och behållare med hjälp av HyPerforma sensorpuckteknologi. Möjliggör pH- och DO-övervakning för bioprocessapplikationer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L BPC Sensor Puck Kit, F110-2751-001, möjliggör snabb pH- och löst syremätning (DO) vid användning av sensorpuck –konfigurerad DynaDrive™ 5 L BioProcess Container (BPC). Designat för kompatibilitet med Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocesskontroller, stöder detta kit snabb installation, minskad hantering och tillförlitlig processövervakning under uppströms processutveckling.
Sensorpuck-kitet integreras med DynaDrive™ 5 L Single-Use-ekosystemet Bioreactor .
Nyckelfunktioner och fördelar
  • pH- och DO-mätning
  • Snabb uppställning
  • Speciellt designad för användning med sensorpuckaktiverad –DynaDrive™ 5 L BPC
  • Kompatibel för användning med HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocesskontroller för att stödja strategier för bioprocesskontroll
Utrustningen inkluderar
  • Pucksensorläsare (elektro-optisk modul)
  • Kablar för Pucksensorläsare att ansluta till G3Lab-kontrollern
Typiska tillämpningar
  • Utveckling och optimering av processer uppströms
  • Media- och feedscreening
  • Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
Designad DynaDrive™ för ekosystemet
F110-2751-001 sensorpuck-kitet är en del av Thermo Scientific™ DynaDrive™ Single-Use-plattformen Bioreactor och stödjer effektiva, skalbara och standardiserade arbetsflöden uppströms från tidig processutveckling till tekniköverföring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material Rostfritt stål (304)
Typ Probe-kit