Läs mer
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor probkit Traditionell version
Produktkod. 31751210 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31751210 5 L
1 options
Produktkod. 31751210 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F1102759001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
DynaDrive Bioreaktor traditionellt sondkit. Kompatibel med HyPerforma G3Lab-kontroller och 5 L DynaDrive bioreaktorstativ och behållare med traditionella prober. Möjliggör pH- och DO-övervakning för bioprocessapplikationer.
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L Traditional Probe Accessory Kit, F110-2759-001, tillhandahåller de komponenter som krävs för att driva en 5 L DynaDrive™ engångsprob Bioreactor med traditionella engångsprober med pH och löst syre (DO). Designat för kompatibilitet med Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocesskontroller, stöder detta kit laboratorier som föredrar traditionella sensorstrategier för upstream bioprocessapplikationer.
Kitet inkluderar den traditionella probhårdvaran och systemanslutningar som behövs för att integrera engångsprober med pH och DO i 5 L DynaDrive bioreaktorkonfigurationen. När den kombineras med rätt DynaDrive™ 5 L bioreaktorbehållare och BioProcess Container (BPC) konfigurerad för traditionella prober, möjliggör F110-2759-001-kitet tillförlitlig övervakning och kontroll under processutveckling i laboratorieskala.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Stöder användning av standardprober för engångsbruk, vilket möjliggör kontinuitet med befintliga laboratoriesensorstrategier (Hamilton OneFerm pH och VisiFerm DO)
  • Designad för att integreras med G3Lab-baserade styrsystem för bioprocessering i laboratorieskala
  • Möjliggör drift av 5-literssystemet DynaDrive utan rengöring eller autoklavering som är kopplad till återanvändbara bioreaktorer
  • Stöder skalbara arbetsflöden uppströms som är förenliga med större DynaDrive engångsbioreaktorsystem
Typiska tillämpningar
  • Utveckling och optimering av processer uppströms
  • Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
  • Media- och feedscreening
  • Frötåg och N-1-processutveckling
  • Laboratorier som standardiserar traditionella pH- och DO-probe-arbetsflöden
Produktdetaljer (höjdpunkter)
  • Produkttyp: Traditionellt probtillbehörskit
  • Kompatibel bioreaktorstorlek: DynaDrive™ 5 L engångsanvändning Bioreactor
  • Kontrollerkompatibilitet: HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controller
  • Sensortyp: Traditionella engångsprober med pH och DO-prov
  • Användning: Bänkskala engångsbioprocessapplikationer
Designad DynaDrive för ekosystemet
F110-2759-001 tillbehörskitet är en del av Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-plattformen Bioreactor och stödjer standardiserade, skalbara arbetsflöden uppströms för processutveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L