Läs mer
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Stand 240 V pucksensorversion
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor Vessel, DDB0005.1020, är ett bioreaktorsystem i bänkskala utformat för att stödja effektiv utveckling av processer uppströms med direkt skalbarhet till hela DynaDrive plattformen. Konfigurerad för 240 VAC-drift och pucksensorteknologi, möjliggör detta fartyg snabb installation, pålitlig kontroll och konsekvent nedskalningsmodellering i linje med större DynaDrive engångsbioreaktorer.
DynaDrive 5 L-fartyget har en yttre stödstruktur i rostfritt stål, integrerad uppvärmning och kompatibilitet med försteriliserade DynaDrive™ 5 L-behållare BioProcess (BPC) (artikelnummer: PROSUT00180-I). När de kombineras med sensorpuckaktiverade –BPC:er och med en korrekt installerad RTD ger systemet pH-, upplöst syre (DO) och temperaturmätning för att förenkla driften och minska hanteringsstegen under processutveckling.
Nyckelfunktioner och fördelar
- Stöder arbetsvolymer från 1 –5 L med ett 5:1 omställningsförhållande, vilket minskar behovet av flera bänksystem
- Designad för användning med DynaDrive 5 L BPC:er utrustade med integrerad sensorpuck-teknik för strömlinjeformad pH- och DO-övervakning
- Möjliggör trygg uppskalning genom att upprätthålla konsekventa designprinciper med DynaDrive bioreaktorer som används i pilot- och tillverkningsskalor upp till 5 000 l
- Inbyggda värmeelement för att stödja exakt temperaturkontroll när de är kopplade till kompatibla styrenheter
Typiska tillämpningar
- Utveckling och optimering av processer uppströms
- Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
- Media- och feedscreening
- Frötåg och N-1-processutveckling
- Övergång från glasbänksbioreaktorer till engångssystem
Produktspecifikationer (höjdpunkter)
- Systemtyp: 5 L engångsbioreaktorbehållare (hårdvara)
- Arbetsvolym: 15 –L
- Elektrisk konfiguration: 240 VAC
- Sensorkonfiguration: Kompatibel med sensorpuckaktiverade –DynaDrive 5 L BPC:er
- Konstruktion: Yttre stödfartyg i rostfritt stål
- Uppvärmning: Integrerad kärluppvärmning
- Användning: För forskning eller vidare tillverkningsapplikationer
Designad DynaDrive för ekosystemet
DDB0005.1020-fartyget är en del av Thermo Scientific DynaDrive Single-Use-plattformen Bioreactor och stödjer standardiserade arbetsflöden från bänkskaleutveckling till storskalig tillverkning. När systemet integreras med HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocesskontroller och TruBio™ automationsprogramvara möjliggör det konsekvent processkontroll, förenklad tekniköverföring och skalbara uppströmsoperationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Material | Rostfritt stål |
| Max. Spänning | 240 VAC |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålning |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Slangmaterial | C-flex |
| Sterilitet | Icke-steril |