Läs mer
5-Lipoxygenase-In-1, MedChemExpress
Produktkod. 16462528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16462528 5 mg 5mg
16450329 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16462528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Lipoxygenase-In-1
CAS 125235-15-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28N4O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (588.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(C)(C)N1CC)N(C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(O)C=C4)CC3)C=C2)C1=S
Molekylvikt (g/mol) 424.56
Formel vikt 424.56
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation