Läs mer
5-Mercapto-1-metyltetrazol, 98 %
Produktkod. 11424407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424407 25 g 25g
11414407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20443.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1453.50 SEK
    1238.65 SEK / 25g
    Save 214.85 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13183-79-4 | C2H4N4S | 116,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13183-79-4
Molekylformel C2H4N4S
Molekylvikt (g/mol) 116.14
MDL-nummer MFCD00037317
InChI-nyckel XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-mercapto-1-methyltetrazole, 1-methyl-5-mercaptotetrazole, 1-methyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-n-methyl-5-thiotetrazole, 1-methyltetrazole-5-thiol, n-methyltetrazolethiol, 1-methyl-5-tetrazolethione, 1-methyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 1-methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2723772
IUPAC-namn 1-metyl-2H-tetrazol-5-tion
LEDER CN1NN=NC1=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Mercapto-1-methyltetrazole
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 116.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.