Läs mer
5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30476578
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30476578 100 mg
1 options
Produktkod. 30476578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM269635100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carboxylic Acid
CAS 105909-93-1
Molekylformel C12H13NO3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-11(12(14)15)9-6-8(16-3)4-5-10(9)13(7)2/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
LEDER COc1ccc2c(c1)c(C(=O)O)c(C)n2C
Molekylvikt (g/mol) 219.24
Formel vikt 219.0895